Merck
EHU003121
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CALCRL
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GACATCCAGCAAGCAACAGAACATGGACAAATTATACCCAGTGTAATGTTAACACCCACGAGAAAGTGAAGACTGCACTAAATTTGTTTTACCTGACCATAATTGGACACGGATTGTCTATTGCATCACTGCTTATCTCGCTTGGCATATTCTTTTATTTCAAGAGCCTAAGTTGCCAAAGGATTACCTTACACAAAAATCTGTTCTTCTCATTTGTTTGTAACTCTGTTGTAACAATCATTCACCTCACTGCAGTGGCCAACAACCAGGCCTTAGTAGCCACAAATCCTGTTAGTTGCAAAGTGTCCCAGTTCATTCATCTTTACCTGATGGGCTGTAATTACTTTTGGATGCTCTGTGAAGGCATTTACCTACACACACTCATTGTGGTGGCCGTGTTTGCAGAGAAGCAACATTTAATGTGGTATTATTTTCTTGGCTGGGGATTTCCACTGATTCCTGCTTGTATACATGCCATTGCTAGAAGCTTATATTACAATGACAATTGCTGGATCAGTTCTGATACCCATCTCCTCTACATTATCCATGGCCCAATTTGT
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Clément Larrue et al.
Nature communications, 12(1), 422-422 (2021-01-20)
Drug tolerant/resistant leukemic stem cell (LSC) subpopulations may explain frequent relapses in acute myeloid leukemia (AML), suggesting that these relapse-initiating cells (RICs) persistent after chemotherapy represent bona fide targets to prevent drug resistance and relapse. We uncover that calcitonin receptor-like