Merck
EHU002711
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human BIRC2
Größe auswählen
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
€ 197,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
€ 197,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GTGGCCTGATGCTGGATAACTGGAAACTAGGAGACAGTCCTATTCAAAAGCATAAACAGCTATATCCTAGCTGTAGCTTTATTCAGAATCTGGTTTCAGCTAGTCTGGGATCCACCTCTAAGAATACGTCTCCAATGAGAAACAGTTTTGCACATTCATTATCTCCCACCTTGGAACATAGTAGCTTGTTCAGTGGTTCTTACTCCAGCCTTTCTCCAAACCCTCTTAATTCTAGAGCAGTTGAAGACATCTCTTCATCGAGGACTAACCCCTACAGTTATGCAATGAGTACTGAAGAAGCCAGATTTCTTACCTACCATATGTGGCCATTAACTTTTTTGTCACCATCAGAATTGGCAAGAGCTGGTTTTTATTATATAGGACCTGGAGATAGGGTAGCCTGCTTTGCCTGTGGTGGGAAGCTCAGTAACTGGGAACCAAAGGATGATGCTATGTCAGAACACCGGAGGCATTTTCCCAACTGTCCATTTTTGGAAAATTCTCTAGAAACTCTGAGGTTTAGCATTTCAAATCTGAGCATGCAGACACATGCAGCTCGAAT
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Xin Wang et al.
International journal of developmental neuroscience : the official journal of the International Society for Developmental Neuroscience, 53, 10-17 (2016-05-26)
Bone morphogenic protein-7 (BMP7) is a multifunctional cytokine with demonstrated neurogenic potential. Oligodendrocytes (OLs) death after spinal cord injury (SCI) contributes to demyelination of spared axons, even leading to a permanent neurological deficit. Therefore, therapeutic approaches to prevent OLs death
M Lappas
Placenta, 35(10), 831-838 (2014-08-13)
Independent of their role in apoptosis, cellular inhibitors of apoptosis (cIAP) 1 and 2, have emerged as regulators of inflammation. Obesity in pregnancy is characterised by maternal and placental inflammation. Thus, the aim of this study was to determine the
Franziska Mueller et al.
Science advances, 7(3) (2021-02-02)
SMAC/DIABLO and HTRA2 are mitochondrial proteins whose amino-terminal sequences, known as inhibitor of apoptosis binding motifs (IBMs), bind and activate ubiquitin ligases known as inhibitor of apoptosis proteins (IAPs), unleashing a cell's apoptotic potential. IBMs comprise a four-residue, loose consensus
Hong Jin et al.
Oncology research, 22(3), 167-176 (2015-07-15)
Emerging evidence suggests a potential role of cellular inhibitor of apoptosis protein 1 (cIAP1) in the development of human ovarian cancer. However, its function in the progression of ovarian cancer has not been clearly determined. Our study aimed to investigate
E-W Lee et al.
Cell death and differentiation, 22(9), 1463-1476 (2015-01-24)
Given their crucial role in apoptosis suppression, inhibitor of apoptosis proteins (IAPs) have recently become attractive targets for cancer therapy. Here, we report that cellular IAP2 (cIAP2) is specifically stabilized in several cancer cell lines, leading to resistance to Smac