Merck
EHU001951
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human REL
Größe auswählen
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
€ 197,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
€ 197,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GCCCATCTCAAGTGGATTGTCACATCATGCCTCAATGGCACCTCTGCCTTCTTCAAGCTGGTCATCAGTGGCCCACCCCACCCCACGCTCAGGCAATACAAACCCACTGAGTAGTTTTTCAACAAGGACACTTCCTTCTAATTCGCAAGGTATCCCACCATTCCTGAGAATACCTGTTGGGAATGATTTAAATGCTTCTAATGCTTGCATTTACAACAATGCCGATGACATAGTCGGAATGGAAGCGTCATCCATGCCATCAGCAGATTTATATGGTATTTCTGATCCCAACATGCTGTCTAATTGTTCTGTGAATATGATGACAACCAGCAGTGACAGCATGGGAGAGACTGATAATCCAAGACTTCTGAGCATGAATCTTGAAAACCCCTCATGTAATTCAGTGTTAGACCCAAGAGACTTGAGACAGCTCCATCAGATGTCCTCTTCCAGTATGTCAGCAGGCGCCAATTCCAATACTACTGTTTTTGTTTCACAATCAGATGCATTTGAGGGATCTGACTTCAGTTGTGCAGATAACAGCATGATAAATGAGTCGGGACCATCAA
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Seyedeh Momeneh Mohammadi et al.
Leukemia research, 61, 53-61 (2017-09-12)
The c-Rel transcription factor is a unique member of the NF-kB family that has a role in apoptosis, proliferation and cell survival. Overexpression of c-Rel is detected in many human B cell tumors, including B-cell leukemia and several cancers. The
Xiaodong Lai et al.
Oncology reports, 36(6), 3651-3656 (2016-10-26)
miR‑574‑5p has been reported involved in the pathogenesis of numerous human malignancies such as colorectal and lung cancer. In this study, we aimed to explore the roles of REL and miR‑574 in the recurrence of prostate cancer (PCa) and to identify
Shayna E Thomas-Jardin et al.
The Prostate, 80(2), 133-145 (2019-11-16)
The androgen receptor (AR) nuclear transcription factor is a therapeutic target for prostate cancer (PCa). Unfortunately, patients can develop resistance to AR-targeted therapies and progress to lethal disease, underscoring the importance of understanding the molecular mechanisms that underlie treatment resistance.