Merck
EHU001851
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human UBE2O
Größe auswählen
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
€ 197,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
€ 197,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
TGGACAACAACGAGTTCTGCCCTGGAGACTTCGTGGTAGATAAGCGAGTCCAGAGCTGTCCAGACCCTGCTGTCTACGGTGTGGTACAGTCTGGGGACCACATCGGCCGTACCTGCATGGTGAAGTGGTTCAAGCTGAGGCCGAGTGGGGACGACGTGGAGCTGATTGGAGAAGAGGAAGATGTGAGTGTTTACGACATTGCTGACCACCCTGACTTTAGGTTCCGTACAACTGACATCGTCATCCGCATCGGCAATACTGAGGATGGGGCTCCTCACAAGGAGGATGAGCCATCGGTGGGCCAGGTGGCCCGTGTGGACGTCAGCAGCAAGGTGGAGGTGGTGTGGGCTGACAACTCAAAGACCATCATCCTGCCCCAGCACTTGTACAACATAGAGTCTGAGATTGAGGAGTCAGACTACGATTCGGTAGAAGGCAGCAC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Bobin Mi et al.
Journal of nanobiotechnology, 18(1), 68-68 (2020-05-08)
Enhancing angiogenesis is critical for accelerating wound healing. Application of different types of exosomes (Exos) to promote angiogenesis represents a novel strategy for enhanced wound repair. Saliva is known to accelerate wound healing, but the underlying mechanisms remain unclear. Our
Salima Daou et al.
Nature communications, 9(1), 4385-4385 (2018-10-24)
The tumor suppressor and deubiquitinase (DUB) BAP1 and its Drosophila ortholog Calypso assemble DUB complexes with the transcription regulators Additional sex combs-like (ASXL1, ASXL2, ASXL3) and Asx respectively. ASXLs and Asx use their DEUBiquitinase ADaptor (DEUBAD) domain to stimulate BAP1/Calypso