Merck
EHU001501
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human EGLN3
Größe auswählen
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
€ 197,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
€ 197,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
ATCGACAGGCTGGTCCTCTACTGCGGGAGCCGGCTGGGCAAATACTACGTCAAGGAGAGGTCTAAGGCAATGGTGGCTTGCTATCCGGGAAATGGAACAGGTTATGTTCGCCACGTGGACAACCCCAACGGTGATGGTCGCTGCATCACCTGCATCTACTATCTGAACAAGAATTGGGATGCCAAGCTACATGGTGGGATCCTGCGGATATTTCCAGAGGGGAAATCATTCATAGCAGATGTGGAGCCCATTTTTGACAGACTCCTGTTCTTCTGGTCAGATCGTAGGAACCCACACGAAGTGCAGCCCTCTTACGCAACCAGATATGCTATGACTGTCTGGTACTTTGATGCTGAAGAAAGGGCAGAAGCCAAAAAGAAATTCAGGAATTTAACTAGGAAAACTGAATCTGCCCTCACTGAAGACTGACCGTGCTCTGAAATCTGCTGGCCTTGTTCATTTTAGTAACGGTTCCTGAATTCTCTTAAATTCTTTGAGATCCAAAGATGGCCTCTTCAGTGACAACAATCTCCCTGCTACTTCTTGCATCCTTCACATCCCTGTCTTGTGTGTGG
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yicun Wang et al.
Oncogene, 38(24), 4820-4834 (2019-02-28)
The chromosome 8q24.21 locus, which contains the proto-oncogene c-MYC, long non-coding RNA PVT1, and microRNAs (miRs), is the most commonly amplified region in human prostate cancer. A long-range interaction of genetic variants with c-MYC or long non-coding PVT1 at this
Lucia Bialesova et al.
Oncotarget, 8(44), 76622-76633 (2017-11-05)
The two estrogen receptor (ER) subtypes, ERα and ERβ, belong to the nuclear receptor superfamily. The human ERβ variant ERβ2 is proposed to be expressed at higher levels than ERβ1 in many breast tumors and it has been suggested that