Merck
EHU001241
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CTSS
Größe auswählen
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
€ 197,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
€ 197,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GAAACAAAGGCTGCAATGGTGGCTTCATGACAACGGCTTTCCAGTACATCATTGATAACAAGGGCATCGACTCAGACGCTTCCTATCCCTACAAAGCCATGGATCAGAAATGTCAATATGACTCAAAATATCGTGCTGCCACATGTTCAAAGTACACTGAACTTCCTTATGGCAGAGAAGATGTCCTGAAAGAAGCTGTGGCCAATAAAGGCCCAGTGTCTGTTGGTGTAGATGCGCGTCATCCTTCTTTCTTCCTCTACAGAAGTGGTGTCTACTATGAACCATCCTGTACTCAGAATGTGAATCATGGTGTACTTGTGGTTGGCTATGGTGATCTTAATGGGAAAGAATACTGGCTTGTGAAAAACAGCTGGGGCCACAACTTTGGTGAAGAAGGATATATTCGGATGGCAAGAAATAAAGGAAATCATTGTGGGATTGC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chi-Jen Chang et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 317(1), L1-L13 (2019-04-25)
Cysteine cathepsin proteases play critical roles in cardiovascular disease progression and are implicated in extracellular matrix (ECM) degradation. Patients with pulmonary arterial hypertension (PAH) exhibit increased elastase production by pulmonary arterial smooth muscle cells (PASMCs), which is related to the
Ming-Ju Hsieh et al.
Scientific reports, 7, 45039-45039 (2017-03-23)
Oral cancer is one of the most common cancers in the world. Approximately 90% of oral cancers are subtyped to oral squamous cell carcinoma (OSCC). Despite advances in diagnostic techniques and improvement in treatment modalities, the prognosis remains poor. Therefore