EHNC027731
MISSION® esiRNA
targeting human CTD-2555C10.3
Größe auswählen
€ 191,00
Größe auswählen
About This Item
€ 191,00
Form
lyophilized
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
AACCACACCTGAGCCATTTCCAAGGGTGACATGTGTCACAGAACTGTGGGGAAGGGGCTATCCAGAGATTCCCAGTAGGAGACACGGGGAGACCTGCAGGAATGATCTCTCGCAGCACCCAAGTCTGCACCCTGCTTCACTCACTCAGCAATCTGTCCAGGAGCTCCTTCAATGTCAAGACATCCAGAAAGATCTGTCTTCCTCCTTTTCCAGGC
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)