Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 20 μg | Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen). | € 212,00 | |
| 50 μg | Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen). | € 382,00 |
Über diesen Artikel
€ 212,00
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
ACTGAGGCCTCTTGCAGAAATCCATATGAGTGGGCCAGCTGACAAGAAAATCTTCCAGCTCTAGTCAAGCCTTCAGAACACCAGCTCTTAGTGCCAGGAACTGCCAGGTAAGAATTCTGACTACACTGAGGCCACCATGCTCTGAGGAAGTCAAGCCAGATGGAAAGATCACAGCAGGAGAACTGGTCAGCAGTCATACTCTTGAACTCATCCCAACCCAGACTCCAGACATGTGAATTGACAAGTCTTCAGATGATTCCAGCACAAAGCCATTGAGTCACCTCCAGCCATTGAGTGTCCCCAGCCGAGACACCAGTCACCATCAAGCAGAGCCAGTATGCCTGTTATGCCTGTCCAAATTCTTGACCCACTAAATTCTATGAAATTAATAAATGGTTGTTTAAGTTACTAAATTTTAAACTTAATTTGTTATGCAGTAATAGGAATTGTTCCTGTCTGTGAGCAAGTCCTCATGGACAATAAACTCAGATCTGTCTGTGGAATCTGGGAGAAAAAGAGACTGTTATCCTTCCCCATGGTACAGCCCCAGAAAGA
GenBank accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® |
| esiRNA cDNA target sequence ACTGAGGCCTCTTGCAGAAATCCATATGAGTGGGCCAGCTGACAAGAAAATCTTCCAGCTCTAGTCAAGCCTTCAGAACACCAGCTCTTAGTGCCAGGAACTGCCAGGTAAGAATTCTGACTACACTGAGGCCACCATGCTCTGAGGAAGTCAAGCCAGATGGAAAGATCACAGCAGGAGAACTGGTCAGCAGTCATACTCTTGAACTCATCCCAACCCAGACTCCAGACATGTGAATTGACAAGTCTTCAGATGATTCCAGCACAAAGCCATTGAGTCACCTCCAGCCATTGAGTGTCCCCAGCCGAGACACCAGTCACCATCAAGCAGAGCCAGTATGCCTGTTATGCCTGTCCAAATTCTTGACCCACTAAATTCTATGAAATTAATAAATGGTTGTTTAAGTTACTAAATTTTAAACTTAATTTGTTATGCAGTAATAGGAATTGTTCCTGTCTGTGAGCAAGTCCTCATGGACAATAAACTCAGATCTGTCTGTGGAATCTGGGAGAAAAAGAGACTGTTATCCTTCCCCATGGTACAGCCCCAGAAAGA | esiRNA cDNA target sequence GATTGGGCCCAGTAAGTTTGGGCCGTTGGGATGTGAAAGGAAGAGATGCGGGCAACTTTTTGGGTCATCTTCTTAAAGAAAAAGCCATTTGTCCTGGATGCCCTCTTTTCTTTTTTCTCTTTGGCTGGGAAATGACAAGAATTAAAGCAGCAGCCTTGGATCCAGAGATGGACGCCAATTGATGAAGACAGCAGAACTGACTGGCTAGTCTGGGTTCCCTGGAGCAGAGCTGTCTCTCCACCCTAGGTT | esiRNA cDNA target sequence AGGATTTGTGGTTGGGTCAACTTTTGTGATGCTCAACTCTTTCCTTCGTAAGGACGGGCTCTTTCTCAGGAGGCTTTTGTACTCCCAATTAACGCACTGCTAATCTGATGAAGCTCTATTTTGTAGCTATGCCATCTGGATCACATAGCCTCCAAGGCCAGCAGAGCAGAGGAAGACAAAGAGCAGAGCAAGATAGAGGTGGAAGTTACACGTCCTTTGTGCTTACTTTCTACTGGCCTCATCGG | esiRNA cDNA target sequence CCTGGCTGAAGACTTTGGACTTTAACCTGGAGATGATGGAGAGTATGCAGGATAAAGTCCATACCAAATCCAACGCCTAGCAAATGGAGAACAAGCCAAAACTAACAAGATAAAATGTAGCAGGAAAAAGTGCAAAGAGCTGAAGTGTGGAATAAGTGGGAGAGGTCTGCCATGCCCTATCTGACCTTGCTGCCATGATCTTTAAGGCTGTGTGTCCTGGTTGGTGCAGCTACAAGATGGCAGAAATGCCT |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| GenBank accession no. | GenBank accession no. | GenBank accession no. | GenBank accession no. |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
General description
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| EHNC018891-50UG | 04061828789757 |
| EHNC018891-20UG | 04061828812240 |