Merck
EHNC012841
MISSION® esiRNA
targeting human AC019254
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
20 μG
€ 212,00
50 μG
€ 382,00
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
AAGTCGTCTGGCATTTTGTTTTATTTGGTCAACGTTGACATTTTGAACCTACTAGCTAGTTCCAATAAAACCTTTTTAAAAATAAGCCCGAAAAGTGAAATGACCTTTAAGAAATACTGTGAGAATATTGCACAGTGTCTTGGATCCCTCATCCTGTGAGAATATTGCACAGTGTCTTGGATCCCTCATCCTGTGAAAATGGCAACTCCGCAGACCCAACTCTATGACTGCAAAGCTTGAGTCAGGACAAAGTGAGACAGATTTATTGATGACTCAGGGAGTGAGAAGAGGCGCGTTCCAGACAGAGGGCCTGTTTGGGAAAGAGGTACACTCCACTCCCAGGAAGCTGGCGCTCATTCCAAGAGATGGGACAGGCAGGGGCGCGGAGTGGAAGTGGGTAGCCTGAGATAAGAGCAGCTCTTTCCAGACTTGGTGAGGCAGCAGAAGCGCTGGACGAGATGTGGACATGACCAGAGGCACCGGGCCTCCGTTTGGGCAGCCAGGAGTGATTTCCTAGTGGGAAAAGTATACATTTGCAAACAGATGGGA
GenBank accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
EHNC001181EHNC003461EHNC002601
esiRNA cDNA target sequence
AAGTCGTCTGGCATTTTGTTTTATTTGGTCAACGTTGACATTTTGAACCTACTAGCTAGTTCCAATAAAACCTTTTTAAAAATAAGCCCGAAAAGTGAAATGACCTTTAAGAAATACTGTGAGAATATTGCACAGTGTCTTGGATCCCTCATCCTGTGAGAATATTGCACAGTGTCTTGGATCCCTCATCCTGTGAAAATGGCAACTCCGCAGACCCAACTCTATGACTGCAAAGCTTGAGTCAGGACAAAGTGAGACAGATTTATTGATGACTCAGGGAGTGAGAAGAGGCGCGTTCCAGACAGAGGGCCTGTTTGGGAAAGAGGTACACTCCACTCCCAGGAAGCTGGCGCTCATTCCAAGAGATGGGACAGGCAGGGGCGCGGAGTGGAAGTGGGTAGCCTGAGATAAGAGCAGCTCTTTCCAGACTTGGTGAGGCAGCAGAAGCGCTGGACGAGATGTGGACATGACCAGAGGCACCGGGCCTCCGTTTGGGCAGCCAGGAGTGATTTCCTAGTGGGAAAAGTATACATTTGCAAACAGATGGGA
esiRNA cDNA target sequence
GATTGGGCCCAGTAAGTTTGGGCCGTTGGGATGTGAAAGGAAGAGATGCGGGCAACTTTTTGGGTCATCTTCTTAAAGAAAAAGCCATTTGTCCTGGATGCCCTCTTTTCTTTTTTCTCTTTGGCTGGGAAATGACAAGAATTAAAGCAGCAGCCTTGGATCCAGAGATGGACGCCAATTGATGAAGACAGCAGAACTGACTGGCTAGTCTGGGTTCCCTGGAGCAGAGCTGTCTCTCCACCCTAGGTT
esiRNA cDNA target sequence
AGGATTTGTGGTTGGGTCAACTTTTGTGATGCTCAACTCTTTCCTTCGTAAGGACGGGCTCTTTCTCAGGAGGCTTTTGTACTCCCAATTAACGCACTGCTAATCTGATGAAGCTCTATTTTGTAGCTATGCCATCTGGATCACATAGCCTCCAAGGCCAGCAGAGCAGAGGAAGACAAAGAGCAGAGCAAGATAGAGGTGGAAGTTACACGTCCTTTGTGCTTACTTTCTACTGGCCTCATCGG
esiRNA cDNA target sequence
CCTGGCTGAAGACTTTGGACTTTAACCTGGAGATGATGGAGAGTATGCAGGATAAAGTCCATACCAAATCCAACGCCTAGCAAATGGAGAACAAGCCAAAACTAACAAGATAAAATGTAGCAGGAAAAAGTGCAAAGAGCTGAAGTGTGGAATAAGTGGGAGAGGTCTGCCATGCCCTATCTGACCTTGCTGCCATGATCTTTAAGGCTGTGTGTCCTGGTTGGTGCAGCTACAAGATGGCAGAAATGCCT
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
GenBank accession no.
AC019254
GenBank accession no.
AA169602
GenBank accession no.
BX374774
GenBank accession no.
AI928031
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)