Fortfahren mit
EHNC002111
MISSION® esiRNA
targeting human ZNF638-IT1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 212,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 382,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
AACAAAGAACATGGTTTGTCCATTTAGATTTCCTTTTATGCCCTTTAGCAAGTTTTATTTTTTTTTCCATAAAGTTCTTGAACATTTTGTGGTGGTTAAATTTATTATTTTACTTATTTTTACATATAGCTATTAGAGAGGATCTTTATTTTTTAGTTCTCATATGTTTTCTAGTTAGTTACTACTAGAGTAACCTATCATCCTAGTTTATACCTGCTACATGCCATCCATTTATTCCCATTGTCCTGGTTTGGATAATAAATTAAATCGTGTGGCCTTAGTTATTAACAATTTTATCATTTAGGATTTCATTCAGTTTCAACTAATAAAACCTCACTAGTGGATTGTTAACAAATAAGAGGTATATTTATCTCATAACAGAAATCTGCATGTAGGTGGTCCAGTGCTCGTGCAACAGCTCCATAATATCTTCAGGAACCTCGCCTTGTCTTCCAGCACTACTGTCTGTAGAATGTATCTTTCATCCTCATTTGTAAGATGGTTTCTGCACCTTCTGGCATCTTT
GenBank accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EHNC011271EHNC002521EHNC008191
description
targeting human ZNF638-IT1
description
targeting human TEX41
description
targeting human RP11-299H21.1
description
targeting human RP11-517B11.4
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
human ... ZNF638-IT1(100507113)
Gene Information
human ... LOC100505498(100505498)
Gene Information
human ... LOC100506286(100506286)
Gene Information
human ... LOC100507134(100507134)
esiRNA cDNA target sequence
AACAAAGAACATGGTTTGTCCATTTAGATTTCCTTTTATGCCCTTTAGCAAGTTTTATTTTTTTTTCCATAAAGTTCTTGAACATTTTGTGGTGGTTAAATTTATTATTTTACTTATTTTTACATATAGCTATTAGAGAGGATCTTTATTTTTTAGTTCTCATATGTTTTCTAGTTAGTTACTACTAGAGTAACCTATCATCCTAGTTTATACCTGCTACATGCCATCCATTTATTCCCATTGTCCTGGTTTGGATAATAAATTAAATCGTGTGGCCTTAGTTATTAACAATTTTATCATTTAGGATTTCATTCAGTTTCAACTAATAAAACCTCACTAGTGGATTGTTAACAAATAAGAGGTATATTTATCTCATAACAGAAATCTGCATGTAGGTGGTCCAGTGCTCGTGCAACAGCTCCATAATATCTTCAGGAACCTCGCCTTGTCTTCCAGCACTACTGTCTGTAGAATGTATCTTTCATCCTCATTTGTAAGATGGTTTCTGCACCTTCTGGCATCTTT
esiRNA cDNA target sequence
TCTCCTCCTGCCTTTTGCTAAGTATATGTCTTGATGACAAGCCTTCTGCTGATGAGCTGTGTTTCTGGACCGATCATGGTAGAAGTCAATTAACGTGTCCCTCACTTGGGGTTTCTCAAGGACATGCAAGGTCCTCATGATTGTCTCAAAACTATATAGAATTGAGAAGCTGCACTGATGAGGAAACTGAAACAGAAAATCCAGAGTAAATTCCACCAGGCCACACAGCAAGGTCTGATAGAGCCAGGAGAGACTTTATGAAATCCAGACTCTCACACTAATGCTCTATCAGCTAGACCTCCATGTGAGTCTCCCCAATGTAGGTAGGAAGTGCTTTCCCTAAAATGCTCATAAAGCAAATCAGAGCAATGCTGCATTCCATGTGATTTCTAATTTGAAATGCAAACAATTGCCAATTTGTTTGACTTGTATTTATAATTATTTCCTTGTGAATTACTCATCACTAAATGCTTTATAAATATTTTCTCTTTTTTTCCTCAATGTCTATGGAATGATCACAGCATAGAAAATGTTGGCTTTCAAGGA
esiRNA cDNA target sequence
GGGATAGGCACAGGACAGAATAAGTTCATCTTCAGATACTAAATATAATTGTACAGATTACAGAATTGTGGCAAAGGTTAAGTGCTCAACCTCAGCAAGTTCTCTTGCTAAGATTAGGACACTGATTGGGAAGGAGTAGGACCATAGACTTGTGATAGGAACATTTGGACAGACACAGACAAAGCCGAATTCCCAAATCTCAAGGCTCCCTTGTATACAGAAGCAGCCCCGCCTCCCCTGTGCAAGGAAATTAGCCTTCACATACACTAAGAGCTTTCAAGACTTCACTGGGGCCTCTGCCTCCCACATGGATGCCTGTTCTCCTCCAAACTTGCCCCTGATGCACCTCATTGACTCCAGGAGCATAACAAGAATAAACTCTCTACAGAGCCCAGAAGGAGAAATGCAAGGTCAGCCAGAGAAGAGGAGGATGGAAATAGATTATATACCACGAAAGCTGGAAAATCTTGCCAATATGTGTTGCAGAGAAGCTGAGAACTGTGTATGGGAATGGATTCTAAAGTGTTAGACTAAGGAGGATGAAATACTAGGTTAGGCCAGGCATG
esiRNA cDNA target sequence
CGAGGAACTCACAGTGTAGCAGAAAAGACAAAGGAGGTAAACAGGAGGAGCATGAATAATTCATCTTGATGTAATCATGCAAGACTCCTAAGAAGATGTTAGGAGACCCTGTCATCATTCTTTTGGCCTCTAGTGTCCTTTATCTTCATGTTTGCTGGCTTCCTTTTACTACTATGGAAATACAACATATGCAAAAGTAGTGTTTTCACTGTTTAAAAACATCGTCAGCAGCATCATCATCATTAACTGCACCAGGAAGCCATGACTCCTTTCTGGACAAGGTGCACTTGCCTGTCATCCTTCCATCTCTTTCTTCCTCCTTGAAGTTCACAATACCCAGTCCAGGAGCATTGCAGAGAATGCTAGGTGTGTCTGCAGACTTGACTTTAAAAGAAAACAAGTTCCTTCAAGTGAGTTCATCATGATGGGAATGATAATTTGTTTGAGAGAATGTGTGTTCTTTGGCAA
NCBI accession no.
XR_112334.1, XR_109944.1
NCBI accession no.
XR_109901.1, XR_112390.1
NCBI accession no.
XR_109926.1, XR_112363.1
NCBI accession no.
XR_108488.2, XR_112587.2
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)