EHNC000501
MISSION® esiRNA
targeting human RP4-803J11.2
Größe auswählen
€ 206,00
Größe auswählen
About This Item
€ 206,00
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
AAGCTCGGTTCTCTGCTGTCTTTGATATGGACTTAGGATCAGCTCTACCCATAAGCACTGTGAACATGTGAGTAGGTGGGGAAGGGCTAGTGTTCATAAAAAACTTTGTGGAGTCACTTTCTTAAGCTCTTCTCTCTCTGCTCTCTCCCTAGCACTTTCTAGTTCCCTGGGGCTCCCCTTTTTTGGTCCTGTGGCCCAAAATTGCCCACTTCTGCAATTAAGCCATATCCTTCAGAGAGGAAAAAAAGCGCATCAGCTCAGCCCCGCGCTCTTGGTGATGCAGCTGTACTTGGTGGAGATGTGCGAGGCTGTCCCTCAGGCTTCCGACTCCTGCAGGCTCCCACTGGCAGCCAGGGGGTGACCTGGGAGCTTCAGCACGAAAAAATGGGGAAAAGGAGAGGTTGTCCCAAGAATTAGGAACATGATTACAACCACATTCATTTCTAGAATGAAAAGAAAGAATTAGGACCATCAGACTGTTAACAACTATCAAATTTTCACAGGTTCAAAAGGTAATTGA
GenBank-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)