Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 50 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 531,00 |
Über diesen Artikel
€ 531,00
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: 4-11 μg/mL using human adrenal tissue, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 4-11 μg/mL using human adrenal tissue
UniProt accession no.
Immunogen
Application
- Immunocytochemistry at a concentration of 4-11μg/mL using human adrenal tissue
- Immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections) at a concentration of 4-11μg/mL using human adrenal tissue
- Western blotting
- Immunofluorescence
Immunohistochemistry (1 paper)
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Instructions
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| E9905-50UL | 04061837832253 |