Merck
E9632
Estrone 3-hemisuccinate
~95%
Synonym(e):
1,3,5(10)-Estratrien-17-one 3-hemisuccinate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H26O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
370.44
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
InChI
1S/C22H26O5/c1-22-11-10-16-15-5-3-14(27-21(26)9-8-20(24)25)12-13(15)2-4-17(16)18(22)6-7-19(22)23/h3,5,12,16-18H,2,4,6-11H2,1H3,(H,24,25)/t16-,17-,18+,22+/m1/s1
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(OC(=O)CCC(O)=O)ccc34)[C@@H]1CCC2=O
InChI key
VSHNBNRUBKFQCR-QLDGJZPUSA-N
assay
~95%
storage temp.
2-8°C
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)