Fortfahren mit
E8280
Exo 1
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
2-(4-Fluorobenzoylamino)benzoic acid methyl ester, 2-(4-Fluorobenzoylamino)methylbenzoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 52,20
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H12NFO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
273.26
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352203
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
€ 52,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: soluble 19 mg/mL
SMILES string
COC(=O)c1ccccc1NC(=O)c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C15H12FNO3/c1-20-15(19)12-4-2-3-5-13(12)17-14(18)10-6-8-11(16)9-7-10/h2-9H,1H3,(H,17,18)
InChI key
KIAPWMKFHIKQOZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Exo 1 has been used as a component of the BRB80 buffer to study coat protein 1 (COPI)-mediated membrane trafficking. It has also been used as a Golgi inhibitor to study its effects on the long interspersed nuclear element-1 (L1) retrotransposition.[1]
Biochem/physiol Actions
Exo 1 is a cell-permeable methylanthranilate analog that promotes the release of adenosine diphosphate (ADP)-ribosylation factor (ARF) 1 from Golgi membranes.[2] It also inhibits the membrane trafficking between the endoplasmic reticulum (ER) and the Golgi bodies.[3]
Reversible inhibitor of exocytosis; Golgi ARF 1 (ADP-Ribosylation Factor) GTPase activator.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
341220P5624SML1976
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
solubility
DMSO: soluble 19 mg/mL
solubility
DMF: 25 mg/mL, DMSO: 25 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL, methanol: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 9 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Exo 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)