As mentioned in the 'DESCIPTION' section, the dimension of the mold is 22mm x 22mm square and 20mm deep.
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 case | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 255,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116124
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenGeneral description
Peel-A-Way® Einbettungsformen sind Einweg-Paraffinformen, die für das Abziehen von erstarrten Einbettungsblöcken konzipiert wurden. Die Abmessungen betragen 22 mm × 22 mm quadratisch × 20 mm tief. Sie werden in Histologie- und Pathologielaboren zur Einbettung von Gewebe oder zur Einbettung von Zellen aus Suspensionskulturen in Paraffinwachs oder anderen Einbettungsmedien verwendet. ® Die Peel-A-Way-Einbettungsformen haben ein einzigartiges Design, das eine einfache Ausrichtung der Gewebeproben ermöglicht.
Application
Peel-A-Way® Einbettungsformen werden für verschiedene Anwendungen eingesetzt, zum Beispiel:
- für histologische und immunhistochemische Studien von multizellulären Tumorsphäroiden (MTS), die in 1%iges Agarosegel eingebettet sind.
- Bei der Probenvorbereitung für die Konfokalmikroskopie, Bilderfassung und Bildanalyse von Hirngewebe. PBS-haltige, 6%ige Agaroselösung mit niedrigem Schmelzpunkt wurde zum Bedecken von Gewebe auf Peel-A-Way® Einbettungsformen gegossen.
- Die Peel-A-Way® Einbettungsform eignet sich für die Schnitterstellung von Embryos und für die Herstellung von akuten Gewebeschnitten der Wirbelsäule von Mäusen.
Packaging
288 Formen pro Karton
Legal Information
Peel-A-Way is a registered trademark of Polysciences, Inc.
p3xFLAG is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| material polyethylene | material silicone | material silicone | material silicone |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| application(s) hematology | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
What are the dimensions of this mold?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the stability of E6032 products at -80 degrees Celsius? Additionally, I would like to know if these products come with a top or cover.
1 answer-
The molds are typically used for frozen sectioning, indicating a temperature range of -20°C to -25°C. There is no stability testing performed on these molds. There are no lids available. The mounting media itself acts as a barrier between the tissue and the external air.