E1151
Anti-ERAB antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Endoplasmic Reticulum-Associated Amyloid β-Peptide-Binding Protein
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 27 kDa
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1-2 μg/mL using human cerebellum tissue
western blot: 1-3 μg/mL using human SK-N-SH cells
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
human ... HSD17B10(3028)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)