The Duolink PLA flow cytometry is compatible with Methanol:Acetone fixation. However, it is necessary to optimize conditions for the specific protein and antibody used. It's important to note that Methanol and Acetone can permeabilize cells to some extent, which may require less or no additional permeabilization.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
40 tests | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 868,00 |
Über diesen Artikel
product line
Duolink®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, proximity ligation assay: suitable
fluorescence
λex 495 nm; λem 527 nm
suitability
suitable for fluorescence
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Primärantikörper werden benötigt. Testen Sie Ihre Primärantikörper (IgG-Klasse, monoklonal oder polyklonal) in einem gebräuchlichen Immunfluoreszenz(IF)-, immunhistochemischen (IHC) oder immunzytochemischen (ICC) Assay, um die optimalen Fixierungs-, Blockierungs- und Titerbedingungen zu bestimmen. Es werden für den Durchfluss validierte Antikörper empfohlen.
Wir können Ihnen Arbeit abnehmen! lnformieren Sie sich über unser kundenspezifisches Serviceprogramm zur Beschleunigung der Duolink®-Projekte
Sehen Sie sich die vollständige Duolink®-Produktliste an
Duolink®-flowPLA-Detektionskits ermöglichen eine empfindliche Detektion von Proteinen, Protein-Protein-Interaktionen und Proteinmodifikationen in Zellpopulationen mittels Durchflusszytometrie. Zur Durchführung eines Duolink®-flowPLA-Experiments benötigen Sie fixierte, suspendierte Zellen, zwei Primärantikörper, die die betreffenden Proteine spezifisch erkennen, ein PLA-Sondenpaar (eine 100RXN PLUS und eine 100RXN MINUS), Waschpuffer sowie das Duolink®-flowPLA-Detektionskit. Die flowPLA-Kits sind mit 5 verschiedenen Fluorophoren erhältlich: violett, rot, grün, orange und tiefrot. Die flowPLA-Kits enthalten alle notwendigen Reagenzien zur Amplifikation und Detektion gebundener PLA-Sonden mittels Durchflusszytometrie. Die Analyse wird mit Standardgeräten für Durchflusszytometrie-Assays durchgeführt. Der Anwender muss eine fixierte Zellsuspension, Primärantikörper und die entsprechenden PLA-Sonden bereitstellen.
Beachten Sie das Duolink®-PLA-Durchflusszytometrie-Protokoll zur Anwendung dieses Produkts.
Besuchen Sie unsere Webseite zur Duolink®-PLA-Durchflusszytometrie, wo Sie Informationen zur Durchführung von Duolink®-Durchflussexperimenten, Anwendungen und Fehlerbehebungen sowie andere Sachverhalte finden.
Anwendungshinweis
Primärantikörper werden benötigt. Testen Sie Ihre Primärantikörper (IgG-Klasse, monoklonal oder polyklonal) in einem gebräuchlichen Immunfluoreszenz(IF)-, immunhistochemischen (IHC) oder immunzytochemischen (ICC) Assay, um die optimalen Fixierungs-, Blockierungs- und Titerbedingungen zu bestimmen. Es wird empfohlen, Antikörper zu verwenden, die für den Einsatz in Durchflussverfahren validiert sind.
Wir können Ihnen Arbeit abnehmen! Informieren Sie sich über unser Kundenspezifisches Serviceprogramm zur Beschleunigung Ihrer Duolink®-Projekte
Komplette Duolink®-Produktliste
Biochem/physiol Actions
Geeigneten Laser für λex 495 nm Anregung verwenden
Geeigneten Filter für λem 527 nm Emission verwenden
Features and Benefits
- Analyse von Protein-Protein-Interaktionen mit Durchflusszytometrie-Auslesung
- Analyse von Zellpopulationen mit dem Proximity Ligation Assay
- Verbesserte Sensitivität durch RCA (Rolling-Circle-Amplifikation) selten vorkommender Targets
- Keine Überexpression oder genetische Manipulation erforderlich
- Relative Quantifizierung möglich
- Mit beliebigen Durchflusszytometern einsetzbar
- Leicht verständliches, flexibles Protokoll
- Publikationsreife Ergebnisse
Other Notes
- 5x Detektionslösung – grün (DUO84002)
- 5x Ligationspuffer (DUO82009)
- 5x Amplifikationspuffer (DUO82050)
- Ligase (1 U/μL)
- Polymerase (10 U/μL)
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Duolink® PLA kit for Flow Cytometry with Green Detection | description Duolink® PLA kit for Flow Cytometry with Green Detection and Mouse/Rabbit probes | description Duolink® PLA kit for Flow Cytometry with Orange Detection | description DUOLINK® : PLA kit for Flow Cytometry with Red Detection |
| fluorescence λex 495 nm; λem 527 nm | fluorescence λex 495 nm; λem 527 nm | fluorescence λex 554 nm; λem 576 nm | fluorescence λex 594 nm; λem 624 nm |
| suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence |
| technique(s) proximity ligation assay: suitable, flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable | technique(s) flow cytometry: suitable, proximity ligation assay: suitable, immunofluorescence: suitable | technique(s) proximity ligation assay: suitable, flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable | technique(s) immunofluorescence: suitable, flow cytometry: suitable, proximity ligation assay: suitable |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in dry ice | shipped in - | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| product line Duolink® | product line Duolink® | product line Duolink® | product line Duolink® |
Signalwort
Danger
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Resp. Sens. 1
Sicherheitshinweise
Was ist los?
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Is the Duolink PLA flow cytometry compatible with Methanol:Acetone fixation?