Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 kit | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 143,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41106305
Assay:
≥99%
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
€ 143,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥99%
form
liquid
feature
PCR Additives
concentration
10 mM
technique(s)
PCR: suitable
color
colorless
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Desoxynukleosidtriphosphate (dNTP) sind Substrate für die DNA-Polymerisationenzyme und sind die essenziellen Baublöcke von Nukleinsäuremolekülen. Es unterstützt die Synthese von Kopien der Ziel-DNA, indem es jede der vier Basen (dATP, dGTP, dCTP, dTTP) bereitstellt.(2) dNTP ist eine Schlüsselkomponente von PCR-Mastermix, da sie für die DNA-Amplifikationsreaktion erforderlich ist.
Application
Packaging
Je 0,5 mL von 10 mM dATP, dCTP, dGTP und dTTP.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% | assay ≥99% | assay - | assay - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| color colorless | color colorless | color colorless | color colorless |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| concentration 10 mM | concentration 10 mM | concentration 100 mM | concentration 100 mM |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?