Merck
C8081
Coenzyme Q2
≥90% (HPLC), liquid, electron carrier
Synonym(e):
2,3-Dimethoxy-5-methyl-6-geranyl-1,4-benzoquinone, Ubiquinone-10
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H26O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
318.41
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥90%
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Coenzyme Q2, ≥90%
assay
≥90%
form
liquid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C(C(OC)=C1OC)=O)=C(C/C=C(C)/CCC=C(C)C)C1=O
InChI
1S/C19H26O4/c1-12(2)8-7-9-13(3)10-11-15-14(4)16(20)18(22-5)19(23-6)17(15)21/h8,10H,7,9,11H2,1-6H3/b13-10+
InChI key
SQQWBSBBCSFQGC-JLHYYAGUSA-N
Biochem/physiol Actions
Acts as an electron carrier and antioxidant in humans
Other Notes
Non-naturally occurring analog of coenzyme Q10.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)