Fortfahren mit
D3412
Natrium-1-decansulfonat
~98%
Synonym(e):
1-Decansulfonsäure Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 79,70
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 268,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 889,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)8CH2SO3Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.33
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
236-525-9
Beilstein/REAXYS Number:
3918920
MDL number:
€ 79,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
anionic
Quality Segment
assay
~98%
form
powder
mol wt
244.33 g/mol
technique(s)
LC/MS: suitable
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H22O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14(11,12)13;/h2-10H2,1H3,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI key
AIMUHNZKNFEZSN-UHFFFAOYSA-M
General description
Natrium-1-decansulfonat ist ein anionisches Tensid, das für die Analyse von organischen niedermolekularen Verbindungen mittels HPLC und Ionenpaar-Flüssigchromatografie eingesetzt wird. Das anionische Sulfonat-Gegenion ermöglicht die Trennung und Auflösung von positiv geladenen Analyten. Die kritische Mizellenkonzentration (CMC) von Natrium-1-decansulfonat wird mittels Kapillarelektrophorese beurteilt. Einige Studien beschreiben die Wechselwirkungen zwischen Hydroxypropylmethylcellulose und verschiedenen ionischen Tensiden wie Natrium-1-decansulfonat.
Application
Ionen-assoziierendes Reagens für HPLC, einschließlich Analysen von Peptiden und Proteinen.
Natrium-1-decansulfonat wurde in einer Studie zur Bewertung des Mechanismus der Zn2+-Ionen-Elektroreduktion eingesetzt. Es wurde auch in einer Studie zur Untersuchung des Rückhaltemechanismus von Guanadinverbindungen auf porösem graphithaltigem Kohlenstoff eingesetzt. [1]
Features and Benefits
  • Es eignet sich für die Hochleistungsflüssigkeitschromatografie (HPLC) und Ionenpaar-Flüssigchromatografie
  • Es ermöglicht die Trennung und Auflösung von positiv geladenen Analyten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
3063330631106437
technique(s)
LC/MS: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
technique(s)
-
assay
~98%
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99%
form
powder
form
-
form
-
form
-
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
description
anionic
description
anionic
description
anionic
description
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natrium-1-decansulfonat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf