Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 148,00 |
Über diesen Artikel
description
anionic
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
mol wt
244.33 g/mol
technique(s)
electrophoresis: suitable
mp
>300 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.05 g/mL, clear
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H22O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14(11,12)13;/h2-10H2,1H3,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI key
AIMUHNZKNFEZSN-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) electrophoresis: suitable | technique(s) ion pair chromatography: suitable | technique(s) LC/MS: suitable | technique(s) - |
| assay ≥99.0% (T) | assay ≥99.0% (T) | assay ~98% | assay ≥99% |
| description anionic | description anionic | description anionic | description - |
| solubility H2O: 0.05 g/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility H2O: 25 mg/mL |
| mol wt 244.33 g/mol | mol wt 244.33 g/mol | mol wt 244.33 g/mol | mol wt - |
| mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natrium-1-decansulfonat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?