Merck
D3321
Dipeptidyl Peptidase VII human
recombinant, expressed in Sf9 cells
Synonym(e):
DPP7, Quiescent cell proline dipeptidase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
10 μG
€ 627,00
€ 627,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EG-Nummer:
3.4.14.-
Specific activity:
≥1,500 units/μg protein, ≥1500 units/μg protein
Recombinant:
expressed in Sf9 cells
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in Sf9 cells
Quality Level
form
solution
specific activity
≥1,500 units/μg protein, ≥1500 units/μg protein
mol wt
89.1 kDa
relevant disease(s)
diabetes; cardiovascular diseases
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
D3071D3196D3571
specific activity
≥1,500 units/μg protein, ≥1500 units/μg protein
specific activity
≥250 units/μg protein
specific activity
≥20 units/μg protein
specific activity
≥400 units/μg protein
recombinant
expressed in Sf9 cells
recombinant
expressed in Sf9 cells
recombinant
expressed in Sf9 cells
recombinant
expressed in Sf9 cells
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
mol wt
89.1 kDa
mol wt
-
mol wt
100 kDa
mol wt
82 kDa
General description
Contains amino acids 29 to end with a C-terminal His tag, MW=89.1 kDa
Application
Dipeptidyl Peptidase VII (DPP7), also known as DPP2 or quiescent cell proline dipeptidase, is a post-proline cleaving aminopeptidase that is expressed in quiescent lymphocytes [1]. DPP7 is used to study the regulation of cell quiescence . Like DPP4, DPP7 may be useful in diabetes and vascular disease research [2].
Biochem/physiol Actions
DPP7 is essential for maintaining lymphocytes and fibroblasts in G(0). The inhibition of DPP7 results in apoptosis, which is mediated by the induction of c-Myc and p53 . DPP7 has strong sequence homology with prolylcarboxypeptidase and is active at both acidic and neutral pH.
Physical form
Supplied as a solution in 40 mM Tris-HCl, pH 8.0, 110 mM NaCl, 2.2 mM KCl, 220 mM imidazole, and 20% glycerol.
Other Notes
One unit will hydrolyze 1.0 picomole of Ala-Pro-AMC per minute at pH 7.4 at 25 deg °C
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
288-32-4
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Dolan Sondhi et al.
Human gene therapy methods, 23(5), 324-335 (2012-11-08)
Late infantile neuronal ceroid lipofuscinosis (LINCL), a fatal, lysosomal storage disorder caused by mutations in the CLN2 gene, results in a deficiency of tripeptidyl-peptidase I (TPP-I) activity in neurons. Our prior studies showed that delivery of the human CLN2 cDNA
Wengen Wu et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 22(17), 5536-5540 (2012-08-03)
The boroProline-based dipeptidyl boronic acids were among the first DPP-IV inhibitors identified, and remain the most potent known. We introduced various substitutions at the 4-position of the boroProline ring regioselectively and stereoselectively, and incorporated these aminoboronic acids into a series
Martin Kruse et al.
The Journal of general physiology, 140(2), 189-205 (2012-08-02)
Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate (PI(4,5)P(2)) regulates activities of numerous ion channels including inwardly rectifying potassium (K(ir)) channels, KCNQ, TRP, and voltage-gated calcium channels. Several studies suggest that voltage-gated potassium (K(V)) channels might be regulated by PI(4,5)P(2). Wide expression of K(V) channels in
Dipeptidyl peptidase 2 is an essential survival factor in the regulation of cell quiescence.
Mele DA, et al.
Cell Cycle, 15, 2425-2434 (2009)
Hennady P Shulha et al.
PLoS biology, 10(11), e1001427-e1001427 (2012-11-28)
Cognitive abilities and disorders unique to humans are thought to result from adaptively driven changes in brain transcriptomes, but little is known about the role of cis-regulatory changes affecting transcription start sites (TSS). Here, we mapped in human, chimpanzee, and
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D3321-10UG04061832700496