Fortfahren mit
B5776
Benzyldodecyldimethylammoniumbromid
Synonym(e):
Benzyl-dimethyl-dodecylammoniumbromid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 117,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)11N(Br)(CH3)2CH2C6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
384.44
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
230-698-4
Beilstein/REAXYS Number:
3579193
MDL number:
€ 117,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
cationic
Quality Segment
assay
≥96.5% (TLC)
form
powder
mol wt
384.44 g/mol
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C21H38N.BrH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-19-22(2,3)20-21-17-14-13-15-18-21;/h13-15,17-18H,4-12,16,19-20H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
KHSLHYAUZSPBIU-UHFFFAOYSA-M
General description
Benzyldodecyldimethylammonium bromide is a cationic surfactant that may be used as an adsorbent for certain metals such as Cr(VI).
Application
Benzyldodecyldimethylammonium bromide has been used in a study to assess the relation between chemical structure and germicidal efficacy in surface-active cations. It has also been used in a study to investigate pore size control during the synthesis of macroporous thermosensitive poly(N-isopropylacrylamide) hydrogels.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
105098213373C0636
form
powder
form
-
form
solid
form
powder
assay
≥96.5% (TLC)
assay
-
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥98% (non-aqueous titration)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
description
cationic
description
-
description
cationic
description
cationic
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
mol wt
384.44 g/mol
mol wt
-
mol wt
384.44 g/mol
mol wt
378.47 g/mol
Still not finding the right product?
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)