Fortfahren mit
D2631
Dihexadecylhydrogen-phosphat
Synonym(e):
Dicetylphosphat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[CH3(CH2)15O]2P(O)OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
546.85
UNSPSC Code:
51191904
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-594-7
Beilstein/REAXYS Number:
1717117
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
anionic
Quality Segment
form
powder
mol wt
546.85 g/mol
technique(s)
DNA extraction: suitable
mp
74-75 °C (lit.)
lipid type
phospholipids
storage temp.
−20°C
SMILES string
OP(OCCCCCCCCCCCCCCCC)(OCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C32H67O4P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-35-37(33,34)36-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-32H2,1-2H3,(H,33,34)
InChI key
RNPXCFINMKSQPQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Dihexadecyl phosphate (DHP) is a negatively charged lipid that is used for the formation of model membranes.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C90021010415900178973
technique(s)
DNA extraction: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable, DNA purification: suitable, NMR: suitable, RNA extraction: suitable, RNA purification: suitable
form
powder
form
powder
form
lyophilized
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
mp
74-75 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
mol wt
546.85 g/mol
mol wt
358.00 g/mol
mol wt
-
mol wt
~7680-9510 g/mol
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)