Wichtige Dokumente
D2282
1,2-Dipalmitoyl-3-oleoyl-rac-glycerol
~99%
Synonym(e):
1,2-Dihexadecanoyl-3-(cis-9-octadecenoyl)-rac-glycerol
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C53H100O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
833.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
Empfohlene Produkte
Assay
~99%
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)