Fortfahren mit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 33 kDa
species reactivity
mouse, rat, human
concentration
~0.5 mg/mL
technique(s)
microarray: suitable, western blot: 1:500-1:1,000 using human heart, brain or kidney lysates
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TNFRSF6B(8771)
mouse ... Dcr3(497118)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Instructions