Größe auswählen
€ 397,00
€ 731,00
Über diesen Artikel
Fortfahren mit
Produktname
2,6-Diamino-pimelinsäure, ≥98% (TLC)
Quality Level
assay
≥98% (TLC)
form
powder
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
color
white to off-white
mp
~295 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
NC(CCCC(N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H14N2O4/c8-4(6(10)11)2-1-3-5(9)7(12)13/h4-5H,1-3,8-9H2,(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
GMKMEZVLHJARHF-UHFFFAOYSA-N
1 of 4
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥95.0% (NT) | assay ≥95% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable |
| mp ~295 °C (dec.) (lit.) | mp ~295 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp 235 °C |
| color white to off-white | color - | color - | color white to off-white |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
General description
Application
- als Zusatz zu Glucose-Minimal-Medien für ein Screening auf Bacillus subtilis(44)
- als Bestandteil von LB-Medium für ein Screening auf E.-coli-Transformanten(45)
- als Standard in der Dünnschichtchromatographie für die Charakterisierung von DAP-Isoformen von Streptomyces-Stämmen(46)
Biochem/physiol Actions
Other Notes
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| D1377-10G | 04061832722269 |
| D1377-5G | 04061833559697 |