Fortfahren mit
B3188
BYK204165
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-(1-methyl-1H-pyrrol-2-ylmethylene)-4H-isoquinolin-1,3-dione
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 156,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H12N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.27
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 156,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
yellow
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cn1cccc1\C=C2/C(=O)NC(=O)c3ccccc23
InChI
1S/C15H12N2O2/c1-17-8-4-5-10(17)9-13-11-6-2-3-7-12(11)14(18)16-15(13)19/h2-9H,1H3,(H,16,18,19)/b13-9-
InChI key
BTYSIDSTHDDAJW-LCYFTJDESA-N
Gene Information
human ... PARP1(142)
mouse ... PARP1(11545)
rat ... PARP1(25591)
Biochem/physiol Actions
BYK204165 is a potent and selective inhibitor of poly(ADP-ribose) polymerase 1 (PARP1). It is 100-fold selective for PARP-1 over PARP-2.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1276SML1728V4515
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
protect from light
storage condition
-
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)