Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121800
Material:
black phenolic cap, rubber liner
Fitting:
38-400 thread
Packaging:
case of 144 (4 x 36 pack)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
black phenolic cap, rubber liner
packaging
case of 144 (4 x 36 pack)
H
12.5 mm
fitting
38-400 thread
General description
These reusable Corning caps are fabricated specially formulated phenolic resin to resist the effects of temperature and steam in autoclaving. Caps have GPI 38-400 threads and are provided with a glued-in white rubber liner.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® phenolic cap with white rubber liner
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?