Fortfahren mit
CLS8511
Corning® plug caps for round storage tubes
Synonym(e):
Corning cap
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121800
Material:
polypropylene plate
Color:
orange
Sterility:
non-sterile
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polypropylene plate
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Corning 8511
size
384 wells
color
orange
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS139532LTCCLS8512CLS139545LTC
description
-
description
GL 32
description
-
description
GL 45
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
non-sterile
sterility
-
color
orange
color
orange
color
orange
color
orange
manufacturer/tradename
Corning 8511
manufacturer/tradename
Corning 1395-32LTC
manufacturer/tradename
Corning 8512
manufacturer/tradename
Corning 1395-45LTC
material
polypropylene plate
material
polypropylene
material
polypropylene plate
material
polypropylene
size
384 wells
size
-
size
384 wells
size
-
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)