Fortfahren mit
CLS6531
Corning® PCR tubes
0.2 mL PCR tube, polypropylene, domed cap, non-sterile, clear, 960/cs
Synonym(e):
0.2 mL PCR tubes, PCR tubes
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
960 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 211,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.14
UNSPSC Code:
41103037
Capacity:
0.2 mL
Material:
conical bottom tube, domed cap, polypropylene
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 96, case of 960
Feature:
RCF 10,000 × g, RNase and DNase free, autoclavable at 121 °C, Bottom style: conical
€ 211,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
conical bottom tube, domed cap, polypropylene
sterility
non-sterile
feature
RCF 10,000 × g, RNase and DNase free, autoclavable at 121 °C, Bottom style: conical
packaging
pack of 96, case of 960
manufacturer/tradename
Corning 6531
technique(s)
PCR: suitable
capacity
0.2 mL
tube O.D.
0.295 in.
color
clear
fitting
cap (push fit)
suitability
suitable for (PCR applications)
General description
Corning® PCR Tubes
  • Made of thin wall polypropylene and designed for precise fit in heat blocks to optimize heat transfer
  • Nonsterile and certified DNase- and RNase-free
  • Autoclavable at 121°C and will withstand centrifugation to 10,000 x g
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® PCR tubes
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)