Merck
CLS6406500FO
PYREX® replacement Squibb separatory funnel w/o valve and stopper
pack of 4 ea
Synonym(e):
equipment replacement accessory
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pack of 4 ea
Hersteller/Markenname
Corning 6406-500FO
Kapazität
500 mL
Volumen
500 mL
Allgemeine Beschreibung
These economy Squibb separatory funnel replacements do not have a Polytetrafluorethylene (PTFE) valve assembly or polyethylene stopper.
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)