Merck
CLS6120P100
Corning® plain funnel, reusable
polypropylene
Synonym(e):
conical funnel, squibb separatory funnels
Größe auswählen
12 EA
€ 30,90
€ 30,90
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
12 EA
€ 30,90
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
€ 30,90
Check Cart for Availability
Materialien
polypropylene
Beschreibung
with short stem
Verpackung
pack of 12 ea
Hersteller/Markenname
Corning 6120P-100
Durchmesser
100 mm
Schaft L × H × AD
25 mm × 45 mm × 1.5 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Durable polypropylene funnels are translucent and allow safe and easy transfers of solids or liquids from one vessel to another.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)