Fortfahren mit
CLS4594
Corning® 96 well plates
black/clear bottom, Fibronectin, lid, non-sterile
Synonym(e):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121800
Material:
black/clear bottom
Size:
96 wells
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
black/clear bottom
sterility
non-sterile
feature
lid, Fibronectin
manufacturer/tradename
Corning 4594
size
96 wells
suitability
suitable for (cell cuture)
Application
These plates are general assay plates, ideal for solution-based assays (i.e. hemagglutination or precipitation assays), serial dilutions and general storage applications.
Features and Benefits
  • Bottoms are 60% thinner than conventional polystyrene microplates, for sharp, clear images and minimal background in fluorescent assays
  • Opaque walls of microplates minimize well-to-well cross-talk
  • Optically clear flat bottom for direct microscopic viewing
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® 96 well plates
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)