CLS432128
Corning® Ice Bucket with lid, round
4 L, purple
Synonym(e):
storage container
Größe auswählen
€ 109,00
Größe auswählen
About This Item
€ 109,00
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 1
Hersteller/Markenname
Corning 432128
Höhe
18.4 cm
Oberteil Durchm.
26 cm
Farbe
purple
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Non-toxic, recyclable ethyl-vinyl acetate (EVA) foam containers for use with ice, dry ice, liquid nitrogen, alcohol slurries.
- Will not sweat, leak or skid on bench.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)