CLS432108
Corning® Ice Pan, rectangular
midi, capacity 4 L, pink
Synonym(e):
Corning storage container
Größe auswählen
€ 127,00
Voraussichtliches Versanddatum18. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 127,00
Voraussichtliches Versanddatum18. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
midi
Verpackung
pkg of 1
Hersteller/Markenname
Corning 432108
L × B × H
31.1 cm × 22.2 cm × 11.4 cm
Farbe
pink
Allgemeine Beschreibung
- Non-toxic, recyclable ethyl-vinyl acetate (EVA) foam containers for use with ice, dry ice, liquid nitrogen, alcohol slurries.
- Will not sweat, leak or skid on bench.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)