Fortfahren mit
CLS432003
Corning® CoolCell LX Zelleinfrierbehälter
(12 x 1 mL or 2 mL cryogenic vials), orange
Synonym(e):
cryovials
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 214,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NC.01
UNSPSC Code:
41123300
Manufacturer/tradename:
Corning 432003
Feature:
Holds 12 x 1-2 mL cryovials
Material:
foamed PE
Packaging:
pkg of 1
€ 214,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
foamed PE
feature
Holds 12 x 1-2 mL cryovials
packaging
pkg of 1
manufacturer/tradename
Corning 432003
technique(s)
cryopreservation: suitable
H × diam.
10.11 cm × 11.7 cm , 12.7 mm well diameter
color
orange
capacity
(12 x 1 mL or 2 mL cryogenic vials)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS432002CLS432004CLS432005
manufacturer/tradename
Corning 432003
manufacturer/tradename
Corning 432002
manufacturer/tradename
Corning 432004
manufacturer/tradename
Corning 432005
packaging
pkg of 1
packaging
pkg of 1
packaging
pkg of 1
packaging
pkg of 1
feature
Holds 12 x 1-2 mL cryovials
feature
Holds 12 x 1-2 mL cryovials
feature
Holds 12 x 1-2 mL cryovials
feature
-
material
foamed PE
material
foamed PE
material
foamed PE
material
foamed PE
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
H × diam.
10.11 cm × 11.7 cm , 12.7 mm well diameter
H × diam.
10.11 cm × 11.7 cm , 12.7 mm well diameter
H × diam.
10.11 cm × 11.7 cm , 12.7 mm well diameter
H × diam.
-
General description
Corning CoolCell LX ermöglicht zusammen mit einem -80 °C-Gefrierschrank das Einfrieren ohne Alkohol mit einer Geschwindigkeit von -1 °C/Minute, die ideal für die Kryokonservierung der meisten Zellen und Zelllinien ist. Dank der Kombination eines vernetzten, gleichmäßig dichten Polyethylenschaums mit einem festen Kern und einer radialen Fläschchensymmetrie sind die Gefrierprofile konsistent und reproduzierbar. Der Schaum ist nicht saugfähig und verursacht nur geringfügige Veränderungen der Bedingungen im Gefrierschrank. Dadurch werden benachbart eingefrorene Proben geschützt. Der geringe Wärmeinhalt bewirkt auch, dass die CoolCell LX Behälter nach der Entnahme aus dem Gefrierschrank schnell wieder Raumtemperatur annehmen.
  • Für 12 Standard-Kryofläschchen mit 1,0 ml bis 2,0 ml Inhalt.
  • Radialsymmetrische Fläschchen für gleichmäßiges Einfrieren.
  • Nummerierte Vertiefungen zur einfachen Probenidentifikation.
  • Angeschrägter Deckel für sicheres Greifen und einfaches Öffnen.
  • Bei geöffnetem Deckel herausragende Fläschchen für rasche, geordnete Entnahme von gefrorenen Proben.
Legal Information
CoolCell is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CLS432003-1EA04061835179435