Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
20 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 317,00 |
Über diesen Artikel
€ 317,00
material
polystyrene , square
sterility
sterile; γ-irradiated
manufacturer/tradename
Corning 431301
technique(s)
cell culture: suitable
H
12.5 mm
L × W
245 mm × 245 mm
surface area
500 cm^2
General description
- Corning® Quadratische Bioassay-Schalen bestehen aus optisch transparentem Polystyrol.
- Das stapelbare Bead-Design erleichtert ein sicheres Aufeinanderstapeln und verhindert ein Verrutschen.
- Mit automatischen Colony-Picking-Instrumenten kompatibel.
- Diese zertifizierten, pyrogenfreien Schalen werden mit Deckeln geliefert.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description low profile, without handles, not TC treated, square | description without handles, TC treated, square | description D × H 60 mm × 15 mm | description D × H 150 mm × 25 mm |
| sterility sterile; γ-irradiated | sterility sterile; γ-irradiated | sterility sterile | sterility sterile |
| manufacturer/tradename Corning 431301 | manufacturer/tradename Corning 431110 | manufacturer/tradename Corning 430589 | manufacturer/tradename Corning 430597 |
| material square , polystyrene | material square , polystyrene | material round , polystyrene | material polystyrene , round |
| L × W 245 mm × 245 mm | L × W 245 mm × 245 mm | L × W - | L × W - |
| surface area 500 cm^2 | surface area 500 cm2 | surface area 21 cm2 | surface area 148 cm2 |
| H 12.5 mm | H 25 mm | H - | H - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Quadratische Bioassay-Schalen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?