Merck
CLS431118
Corning® Flaschenaufsatz-Vakuumfilter
polyethersulfone membrane, sterile, pore size 0.22 μm, membrane size 63x63 mm, funnel capacity 500 mL, case of 12
Synonym(e):
bottle top filters, laboratory filters, vacuum system filters
Größe auswählen
12 EA
€ 156,00
€ 156,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
12 EA
€ 156,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104914
NACRES:
NB.51
€ 156,00
Check Cart for Availability
Materialien
polyethersulfone membrane
polystyrene housing
yellow adapter
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
cap: no
graduations
Verpackung
case of 12
Hersteller/Markenname
Corning 431118
Filterkapazität
500 mL
Trichterkapazität
500 mL
Membrangröße
63x63 mm
Halsdurchm.
45 mm
Porengröße
0.22 μm
Fitting
GL 45 bottle neck
Allgemeine Beschreibung
Corning quadratische Flaschenaufsatz-Vakuumfiltersysteme eignen sich für eine Polyethersulfon-(PES)-Membran mit höherer Kapazität für eine bessere Filtrationsleistung. Diese neuen Flaschen-/Filtersysteme wurden für die Filtration und Lagerung von Zellkultur- und/oder Gewebekulturmedien, biologischen Flüssigkeiten und anderen wässrigen Lösungen entwickelt.
  • Kompatibel mit Medienflaschen aus Kunststoff oder Glas mit einer Öffnung von 45 mm.
  • Polyethersulfon(PES)-Membranen weisen die höchsten Flussraten, die geringste Proteinbindung und einen niedrigen Gehalt an extrahierbaren Substanzen auf und sind am besten für die Filtration von Zellkulturmedien geeignet.
  • Der Winkel-Schlauchadapter vereinfacht den Anschluss an die Vakuumleitung.
  • Einzeln verpackt, steril und als pyrogenfrei zertifiziert.
  • Für eine vereinfachte Identifizierung ist jedes Filtersystem mit einem Farbcode nach Membrantyp versehen und der Membrantyp und die Porengröße sind aufgedruckt.
  • Das Verfallsdatum ist auf den Filtertrichtern und auf den Versandkartons aufgedruckt.
  • Das Datum drei Jahre nach dem Herstellungsdatum des Produkts ist das Verfallsdatum der Membran.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)