Fortfahren mit
CLS4073
Corning® Lambda® plus single channel pipettor
volume 10-100 μL
Synonym(e):
single-channel pipettor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 248,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Volume:
1000 μL
Feature:
autoclavable, single-channel
Manufacturer/tradename:
Corning 4073
€ 248,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
autoclavable, single-channel
manufacturer/tradename
Corning 4073
volume measuring range
10-100 μL
volume
1000 μL
application(s)
PFAS testing
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lambda is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS4071CLS4074CLS4070
description
volume 10-100 μL
description
volume 0.5-10 μL
description
volume 20-200 μL
description
volume 0.2-2.0 μL
manufacturer/tradename
Corning 4073
manufacturer/tradename
Corning 4071
manufacturer/tradename
Corning 4074
manufacturer/tradename
Corning 4070
feature
autoclavable, single-channel
feature
autoclavable, single-channel
feature
autoclavable, single-channel
feature
autoclavable, single-channel
volume
1000 μL
volume
10 μL
volume
200 μL
volume
2 μL
volume measuring range
10-100 μL
volume measuring range
0.5-10 μL
volume measuring range
20-200 μL
volume measuring range
0.1-2 μL, 0.2-2.0 μL
application(s)
PFAS testing
application(s)
PFAS testing
application(s)
PFAS testing
application(s)
-
CDC6304_09
CDC6304_09
CDC6304_09
-
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)