Fortfahren mit
CLS3823
Corning® multicoated microplates
well size 96, black polystyrene, flat bottom wells clear, non-sterile, lid
Synonym(e):
3823, multicoated
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122102
Material:
black polystyrene , flat bottom wells clear , round wells
Size:
96 wells
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
black polystyrene , flat bottom wells clear , round wells
sterility
non-sterile
feature
lid, skirt
packaging
pack of 1 ea, case of 10 ea
manufacturer/tradename
Corning 3823
technique(s)
cell culture: suitable
size
96 wells
well size
96
well volume
360 μL
well working volume
75-200 μL
wells
96 wells
suitability
suitable for (cell cuture)
binding type
(multicoated (Collagen I, Fibronectin, Gelatin, Laminin, Poly-D-Lysine, TC-treated))
General description
  • Bottoms are 60% thinner than conventional polystyrene plates, resulting in lower background fluorescence and enabling readings down to 340nm
  • Opaque walls to prevent well-to-well crosstalk
  • Optically clear flat well bottom permits direct microscopic viewing
  • Can be used for both top and bottom reading instruments
  • Nonreversable lids with condensation rings to reduce contamination
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® multicoated microplates
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)