Fortfahren mit
CLS3768
Corning® PDL 384 well plates
black polystyrene, flat bottom, sterile, lid, case of 100, pack of 20
Synonym(e):
384 multiwell plates, 384 well immunoassay plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates, immunoassay plates
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41122102
Material:
black polystyrene , flat bottom
Size:
384 wells
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
black polystyrene , flat bottom
sterility
sterile
feature
lid, plate format: low flange, with lid
packaging
case of 100, pack of 20
manufacturer/tradename
Corning 3768
size
384 wells
color
black
suitability
suitable for (cell cuture)
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3766CLS3764CLS3577
description
black polystyrene, flat bottom, sterile, lid, case of 100, pack of 20
description
NBS (non-binding surface), black polystyrene, non-sterile, lid: no, pack of 25
description
Tissue Culture (TC)-treated surface, black polystyrene, flat bottom, sterile, lid, pack of 20
description
high binding surface, black polystyrene, flat bottom, non-sterile, lid: no, pack of 50
size
384 wells
size
384 wells
size
384 wells
size
384 wells
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for tissue
suitability
suitable for (cell cuture)
material
black polystyrene , flat bottom
material
black polystyrene , clear bottom, flat wells
material
black polystyrene , clear bottom, flat bottom , flat wells, polystyrene plate
material
black bottom, black polystyrene , flat bottom , square black wells
packaging
case of 100, pack of 20
packaging
case of 100 ea, pack of 25
packaging
case of 100 ea, pack of 20
packaging
pack of 50
color
black
color
black
color
-
color
black
feature
lid, plate format: low flange, with lid
feature
lid: no, skirt, plate format: low flange
feature
lid, skirt, plate format: low flange
feature
lid: no, skirt, plate format: 384 well standard
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)