Fortfahren mit
CLS357600
Corning® Falcon® Serological Pipettes
capacity 100 mL, individually wrapped, paper-plastic, sterile
Synonym(e):
pipet
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.02
UNSPSC Code:
41121500
Capacity:
100 mL
Sterility:
sterile
Feature:
individually wrapped paper-plastic, subdivision
Manufacturer/tradename:
Corning 357600
Material:
polystyrene
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polystyrene
sterility
sterile
feature
individually wrapped paper-plastic, subdivision
manufacturer/tradename
Corning 357600
capacity
100 mL
Application
Liquid Handling
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)