Fortfahren mit
CLS357529
Corning® Falcon® Bulk Packed Serological Pipettes
capacity 5 mL, space saver, sterile
Synonym(e):
pipet
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121500
Capacity:
5 mL
Sterility:
sterile
Feature:
subdivision
Manufacturer/tradename:
Corning 357529
Material:
polystyrene
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polystyrene
sterility
sterile
feature
subdivision
manufacturer/tradename
Corning 357529
technique(s)
cell culture: suitable
capacity
5 mL
Application
Liquid Handling
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)