Fortfahren mit
CLS356401
Corning® BioCoat™ Collagen I Culture Dish
diam. 60 mm
Synonym(e):
Cell Culture Dish, plastic cell culture dish, coated cell culture dish
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121812
Diam.:
60 mm
Binding type:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Manufacturer/tradename:
Corning 356401
Packaging:
pkg of 100 ea (1 pack)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
lid
packaging
pkg of 100 ea (1 pack)
manufacturer/tradename
Corning 356401
diam.
60 mm
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
Application
Cell culture
Legal Information
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)