Fortfahren mit
CLS356241
Corning® PureCoat™ Fibronectin Peptide Multiwell Plate
well size 24 wells, clear wells, lid, sterile
Synonym(e):
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122102
Material:
clear wells
Size:
24 wells
Sterility:
sterile
Binding type:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Feature:
lid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
clear wells
sterility
sterile
feature
lid
packaging
pkg of 10 ea (Individually wrapped)
manufacturer/tradename
Corning 356241
size
24 wells
well size
24 wells
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
Application
Cell culture
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PureCoat is a trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)