Fortfahren mit
CLS355467
Falcon® Polystyrene Deep Well Plate
size 6 wells
Synonym(e):
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122102
Size:
6 wells
Sterility:
sterile
Binding type:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Feature:
lid: no
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
sterile
feature
lid: no
packaging
pkg of 4 ea (1 pack of 4)
manufacturer/tradename
Corning 355467
size
6 wells
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
Application
Cell culture
Legal Information
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)