Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122102
Material:
flat bottom clear black wells
Sterility:
sterile
Binding type:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Feature:
lid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
flat bottom clear black wells
sterility
sterile
feature
lid
packaging
pkg of 5 ea (1 pack of 5)
manufacturer/tradename
Corning 354640
well size
96 wells
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
Application
Cell culture
Legal Information
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® BioCoat™ Poly-D-Lysine Microplate
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?