Merck
CLS354480
Corning® BioCoat Matrigel® 24 well plates
Tissue Culture (TC)-treated surface clear PET membrane (8.0um Pore Polyester (PET) Membrane), pkg of 24 ea (2 packs of 24), Invasion Chamber
Synonym(e):
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
UNSPSC-Code:
41122102
NACRES:
NB.13
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Corning® BioCoat Matrigel® Invasion Chamber, clear PET membrane (8.0um Pore Polyester (PET) Membrane), well size 24 wells
Materialien
clear PET membrane (8.0um Pore Polyester (PET) Membrane)
Leistungsmerkmale
lid: no
Verpackung
pkg of 24 ea (2 packs of 24)
Hersteller/Markenname
Corning 354480
Well-Größe
24 wells
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Anwendung
Cell culture
Rechtliche Hinweise
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Matrigel is a registered trademark of Corning, Inc.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)