Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 698,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
41161501
€ 698,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltensterility
sterile; irradiated
packaging
vial of 10 mg
manufacturer/tradename
Corning 3535
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Das Corning Synthemax II-SC Substrat ist ein anwenderfreundliches, selbstbeschichtendes Material für eine einzigartige synthetische Oberfläche, die die natürliche Zellumgebung imitiert. Die Oberfläche unterstützt die Adhäsion und Expansion von Stammzellen in ihrem undifferenzierten Zustand und die gerichtete Differenzierung in spezialisierten Zelltypen.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Synthemax is a registered trademark of Corning, Inc.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in dry ice | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| packaging vial of 10 mg | packaging - | packaging - | packaging - |
| manufacturer/tradename Corning 3535 | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| sterility sterile; irradiated | sterility - | sterility - | sterility - |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?